Manganeso ≥99.3% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10238.14 10238.30 10238.A1
10238.14EA 42.8 EUR
10238.14 10238.30 10238.A1
Manganeso ≥99.3% (metals basis), en polvo -325 mesh
Manganeso
Purity: 99.3% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formula: Mn
MW: 54.94 g/mol
Densidad: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011111
Núm. CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III