Manganeso ≥99.95% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
36315.14 36315.22
36315.14EA 135 EUR
36315.14 36315.22
Manganeso ≥99.95% (metals basis), en polvo -325 mesh
Manganeso
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formula: Mn
MW: 54.94 g/mol
Densidad: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011111
Núm. CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III