Manganeso ≥99.6% (metals basis), en polvo APS <10 µm

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

45098.A1 45098.30 45098.18
45098.A1EA 272 EUR
45098.A1 45098.30 45098.18
Manganeso ≥99.6% (metals basis), en polvo APS <10 µm
Manganeso

Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111

Formula: Mn
MW: 54,94 g/mol
Pto. Ebullición: 2097 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1260 °C
Densidad: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011111
Núm. CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,05762

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR