Cobalto ≥99.9% (metals basis), piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10454.22 10454.36 10454.A3
10454.22EA 107 EUR
10454.22 10454.36 10454.A3
Cobalto ≥99.9% (metals basis), piezas
Cobalto
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-48-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Pto. Ebullición: 2870 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1495 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Índice Merck: 12,02488