Cobalto ≥99.5% (metals basis), en polvo 1.6 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10455.09
10455.22
10455.36
10455.09EA
96
EUR
10455.09
10455.22
10455.36
Cobalto ≥99.5% (metals basis), en polvo 1.6 µm
Cobalto
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010935 Núm. CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |