Cobalto ≥99.5% (metals basis), en polvo -60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10456.22 10456.36
10456.22EA 161 EUR
10456.22 10456.36
Cobalto ≥99.5% (metals basis), en polvo -60 mesh
Cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
MW: 58.93 g/mol
Pto. Ebullición: 2870
Pto. de fusión: 1495
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,02488