Cobalto ≥99.998% (metals basis), en polvo, Puratronic® -22 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10610.06
10610.14
10610.A1
10610.06EA
124
EUR
10610.06
10610.14
10610.99
Cobalto ≥99.998% (metals basis), en polvo, Puratronic® -22 mesh
Cobalto
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010935 Núm. CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |