Cobalto ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10946.BU
10946.BY
10946.BUEA
165
EUR
10946.BU
10946.BY
Cobalto ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cobalto
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈7.00g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Pto. Ebullición: 2870 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1495 °C Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010935 Núm. CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Índice Merck: 12,02488 |