Cobalto ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10947.BW
10947.G2
10947.BWEA
197
EUR
10947.BW
10947.G2
Cobalto ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cobalto
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈1.75g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co MW: 58.93 g/mol Pto. Ebullición: 2870 Pto. de fusión: 1495 Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010935 Núm. CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Índice Merck: 12,02488 |