Cobalto ≥99.995% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11452.FI 11452.GH
11452.FIEA 502 EUR
11452.FI 11452.GH
Cobalto ≥99.995% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
MW: 58.93 g/mol
Pto. Ebullición: 2870
Pto. de fusión: 1495
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Índice Merck: 12,02488