Cobalto ≥99.9% (metals basis), láminas 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
39715.KG 39715.KJ
39715.KGEA 193 EUR
39715.KG 39715.KJ
Cobalto ≥99.9% (metals basis), láminas 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Cobalto
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈2.83g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Pto. Ebullición: 2870 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1495 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Índice Merck: 12,02488