Cobalto ≥99.95% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40182.FI 40182.GH
40182.FIEA 248 EUR
40182.FI 40182.GH
Cobalto ≥99.95% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Pto. Ebullición: 2870 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1495 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Índice Merck: 12,02488