Cobalto ≥99.8% (metals basis), polvo esférico -100/+325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41605.18
41605.30
41605.18EA
132
EUR
41605.18
41605.30
Cobalto ≥99.8% (metals basis), polvo esférico -100/+325 mesh
Cobalto
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010935 Núm. CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |