Cobalto ≥99.95% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
42354.06 42354.14 42354.22
42354.06EA 127 EUR
42354.06 42354.14 42354.22
Cobalto ≥99.95% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.45g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Pto. Ebullición: 2870 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1495 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Índice Merck: 12,02488