Cobalto ≥99.95% (metals basis), barras, Ø 5 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43032.DO
43032.DJ
43032.DOEA
485
EUR
43032.DO
43032.DJ
Cobalto ≥99.95% (metals basis), barras, Ø 5 mm (0.2 in)
Cobalto
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈1.75g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Pto. Ebullición: 2870 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1495 °C Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010935 Núm. CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Índice Merck: 12,02488 |