Cobalto ≥99.5% (metals basis), en polvo -400 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44085.30 44085.A1
44085.30EA 446 EUR
44085.30 44085.A1
Cobalto ≥99.5% (metals basis), en polvo -400 mesh
Cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II