Hierro ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10934.BU 10934.BY
10934.BUEA 385 EUR
10934.BU 10934.BY
Hierro ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hierro
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈25g/m MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109