Hierro ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10938.G6 10938.H2
10938.G6EA 328 EUR
10938.G6 10938.H2
Hierro ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Hierro
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.06g/m MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109