Hierro ≥99.995% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11442.DJ
11442.DO
11442.HT
11442.DJEA
259
EUR
11442.DJ
11442.DO
11442.HT
Hierro ≥99.995% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Hierro
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.155g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Formula:
Fe MW: 55.85 g/mol Pto. Ebullición: 3000 Pto. de fusión: 1535 Densidad: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010999 Núm. CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Índice Merck: 13,05109 |