Hierro ≥99.5% (metals basis), láminas, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39707.FF 39707.FQ
39707.FFEA 50.7 EUR
39707.FF 39707.FQ
Hierro ≥99.5% (metals basis), láminas, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Hierro
Purity: 99.5% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.62g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109