Hierro ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40497.BW
40497.CB
40497.BWEA
158
EUR
40497.BW
40497.CB
Hierro ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hierro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈6.2g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formula:
Fe Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1535 °C Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010999 Núm. CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Índice Merck: 13,05109 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...