Hierro ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 5 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40500.DJ
40500.DO
40500.DJEA
204
EUR
40500.DJ
40500.DO
Hierro ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 5 mm (0.2 in)
Hierro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.155g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Formula:
Fe MW: 55.85 g/mol Pto. Ebullición: 3000 Pto. de fusión: 1535 Densidad: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010999 Núm. CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Índice Merck: 13,05109 |