Hierro ≥99.8% (metals basis), esponja -50/+100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41830.22 41830.36
41830.22EA 23.3 EUR
41830.22 41830.36
Hierro ≥99.8% (metals basis), esponja -50/+100 mesh
Hierro
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Pale to dark grey MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
MW: 55.85 g/mol
Pto. Ebullición: 3000
Pto. de fusión: 1535
Densidad: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109