Hierro ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42383.14 42383.22
42383.14EA 65.8 EUR
42383.14 42383.22
Hierro ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hierro
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.58g/slug MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109