Hierro ≥99.9% (metals basis), esponja -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43240.22 43240.A3 43240.36
43240.22EA 43.6 EUR
43240.22 43240.A3 43240.36
Hierro ≥99.9% (metals basis), esponja -100 mesh
Hierro
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05109