Hierro 99%, en polvo -70 mesh (<212 µm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197810020 197815000 197811000 197810100
ACRO197810020EA 196 EUR
ACRO197810020 ACRO197815000 ACRO197811000 ACRO197810100
Hierro 99%, en polvo -70 mesh (<212 µm)
Hierro
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Assay ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤1000 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Sulfur (S) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm