Hierro ≥99.5% (metals basis), polvo esférico <10 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 61.5 EUR
00170.14 00170.30 00170.A1
Hierro ≥99.5% (metals basis), polvo esférico <10 µm
Hierro
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1536 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II