Hierro ≥99% (metals basis), en polvo -20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 68.7 EUR
14183.30 14183.A1 14183.A7
Hierro ≥99% (metals basis), en polvo -20 mesh
Hierro
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1536 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III