Hierro ≥98%, polvo esférico 1-3 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40337.14 40337.22 40337.36 40337.95
40337.14EA 86.4 EUR
40337.14 40337.22 40337.36 40337.95
Hierro ≥98%, polvo esférico 1-3 µm
Hierro
Purity: 98+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: Carbonyl iron powder Appearance: Gray to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1536 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II