Hierro, EMSURE® 10 µm para análisis, hecha por reducción, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03819.0100 1.03819.0500
1.03819.0100EA 45.9 EUR
1.03819.0100 1.03819.0500
Hierro, EMSURE® 10 µm para análisis, hecha por reducción, Supelco®
Hierro
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C/1013 hPa
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,87 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (cerimetric) ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid ≤ 0.1 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulphide (S) ≤ 0.002 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.002 %
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %