Iridio hard ≥99.8% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11427.FF 11427.FI
11427.FFEA 2860 EUR
11427.FF 11427.FI
Iridio hard ≥99.8% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Iridio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈3.5g/25x25mm, Temper: as rolled MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9