Iridio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11429.BO 11429.BQ
11429.BOEA 382 EUR
11429.BO 11429.BQ
Iridio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iridio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈17.8g/m MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9