Iridio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11430.BQ
11430.BU
11430.BQEA
297
EUR
11430.BQ
11430.BU
Iridio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iridio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈4.45g/m
MDL No.: MFCD00011062
Formula:
Ir MW: 192.22 g/mol Pto. Ebullición: 5300 Pto. de fusión: 2450 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011062 Núm. CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |