Iridio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11432.BSEA 277 EUR
11432.BS 11432.BW 11432.CA
Iridio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.11g/m MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9