Iridio ≥99.95% (metals basis), esponja -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12069.02 12069.04 12069.09
12069.02EA 0 EUR
12069.02 12069.04 12069.09
Iridio ≥99.95% (metals basis), esponja -100 mesh
Iridio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Pto. Ebullición: 5300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2450 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III