Iridio ≥99.7% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36149.FF 36149.FI
36149.FFEA 5100 EUR
36149.FF 36149.FI
Iridio ≥99.7% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Iridio
Purity: 99.7+% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9