Iridio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43208.BS 43208.BW
43208.BSEA 310 EUR
43208.BS 43208.BW
Iridio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.28g/m MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9