Iridio 99.9% (trace metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
198095000 198090100
ACRO198095000EA 491 EUR
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridio 99.9% (trace metals basis), en polvo
Iridio
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %