Iridio ≥99.99% (metals basis), en polvo, Premion® -22 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10746.03
10746.06
10746.03EA
921
EUR
10746.03
10746.06
Iridio ≥99.99% (metals basis), en polvo, Premion® -22 mesh
Iridio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-88-5
Appearance: Grey
MDL No.: MFCD00011062
Formula:
Ir Pto. Ebullición: 4500 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2443 °C Densidad: 22,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011062 Núm. CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,05098 |