Iridio ≥99.95% (metals basis), en polvo -60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12070.02 12070.04 12070.09
12070.02EA 462 EUR
12070.02 12070.04 12070.09
Iridio ≥99.95% (metals basis), en polvo -60 mesh
Iridio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Densidad: 22.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III