Iridio, negro ≥99.8% (metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 462 EUR
12071.02 12071.04 12071.09
Iridio, negro ≥99.8% (metals basis), en polvo
Iridio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III