Iridio ≥99.9% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
39684.02 39684.04
39684.02EA 462 EUR
39684.02 39684.04
Iridio ≥99.9% (metals basis), en polvo -325 mesh
Iridio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Molecular Formula: Ir Physical Form: Powder/Sponge UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Densidad: 22.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III