Níquel ≥99.7% (metals basis), alambre, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00223.G9 00223.H4
00223.G9EA 144 EUR
00223.G9 00223.H4
Níquel ≥99.7% (metals basis), alambre, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Níquel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582