Níquel 99,9 Metals basis, pieces
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00434.22 00434.30
00434.22EA 73 EUR
00434.22 00434.30
Níquel 99,9 Metals basis, pieces
Níquel
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582