Níquel ≥99.8% (metals basis), polvo esférico, APS 5-15 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
00663.14
00663.22
00663.14EA
84
EUR
00663.14
00663.22
Níquel ≥99.8% (metals basis), polvo esférico, APS 5-15 µm
Níquel
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Apparent density 3-5g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011137 Núm. CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,II |