Níquel ≥99.5% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10250.G5 10250.G9 10250.H4 10250.H9
10250.G5EA 41.9 EUR
10250.G5 10250.G9 10250.H4 10250.H9
Níquel ≥99.5% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Níquel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582