Níquel ≥99.95% (metals basis), en perlas 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10251.30
10251.A1
10251.A7
10251.30EA
99.4
EUR
10251.30
10251.A1
10251.A7
Níquel ≥99.95% (metals basis), en perlas 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Níquel
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-02-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1453 °C Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011137 Núm. CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,06582 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...