Níquel ≥99.99% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10254.FI 10254.GB
10254.FIEA 208 EUR
10254.FI 10254.GB
Níquel ≥99.99% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Níquel
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.56g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06582