Níquel 99,9 Metals basis, powder APS 3-7 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10256.22 10256.36 10256.A3
10256.22EA 63 EUR
10256.22 10256.36 10256.A3
Níquel 99,9 Metals basis, powder APS 3-7 µm
Níquel
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 1.8-2.7g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,06582