Níquel ≥99.7% (metals basis), en polvo -50+100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10579.22 10579.36
10579.22EA 70.2 EUR
10579.22 10579.36
Níquel ≥99.7% (metals basis), en polvo -50+100 mesh
Níquel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 5.3g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 2371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1455 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II